Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (51)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Du sökte efter:
Gasrör
44  results were found
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/82/18945282.jpg
Gasrör med porös botten ger en stor yta där gas ochh vätska möts. Hög kemikalierresistends mot de flesta kemikalier som lösningsmedel, syror och baser. Gasfördelningsrören finns i olika längder, diametrar och porositeter.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  ROBU GLASFILTER
Beskrivning:   These versatile and recyclable tubes offer excellent properties for diverse applications are made of borosilicate glass 3.3.
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Gasdistributionsrör för reaktioner med gaser och vätskor.
Leverantör:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning:   Gas distribution tubes with lateral ring made of borosilicate glass 3.3.
Leverantör:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning:   Gas distribution tubes with central ring made of borosilicate glass 3.3.
Leverantör:  GASTEC
Beskrivning:   Kristallklara rör, tydliga färgförändringar och lättavläst kalibreringsskala för exakta, direktavlästa mätningar.
Leverantör:  GASTEC
Beskrivning:   Passiva dosimeterrör används till att mäta tidsvägda medelvärden (TWA) av gaskoncentrationer över lång tid.
Artikel nummer : (BELAF136910000)
Leverantör:  Bel-Art
Beskrivning:   HDPE gas dispersion tube. Bell-mouthed fitting with a sealed-in, coarse porosity Fritware® PE disc at the large end.
UOM:  1 * 4 Items
Leverantör:  DRAEGER
Beskrivning:   To measure the 'spot concentrations' of water vapour for use with an Accuro® pump.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 44
  1  2  3  4  5  6  Nästa