Glasskärare
Leverantör: Usbeck
201-9010EA 1175 SEK
201-9010 201-9011
Glasskärare
Knivar
Härdat metallblad med plasthandtag.
  • Skärning med precision
  • Utbytbara härdade metallblad
  • Blad som är enkla att byta
Längd 185 mm, bladmått 40×20 mm.