Vill du logga in igen?
Stickade handskar, Resistex Light Grip 2
Leverantör: Honeywell Safety Products
Blandning av stickad polyester/bomull.
  • PVC-mönster vid handflata och handrygg ger extra stadigt grepp
  • För båda händerna
  • Hög komfort vid användning
Idealiska för lätt hantering.
Certifikat: EN 388 (113X); Cat. II
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Glove size Färg Längd Förp. VWR art.nr Antal
7 Vit/Blå 250 mm 1 PAIR 112-4049
8 Vit/Blå 250 mm 1 PAIR 112-4050
9 Vit/Blå 250 mm 1 PAIR 112-4051
10 Vit/Blå 250 mm 1 PAIR 112-4052
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
SPECIFIKATIONER
Modell Resistex Light Grip 2
Ej handspecifika/handspecifika Ej handspecifika
Engångs/Återanvändbar Återanvändbar
Fodermaterial Polyester/bomull
Yta Dot coating on both sides
Gauge 13
Kragmodell Stickad mudd
EN standard EN 388 (113X)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal