Du sökte efter: Korgglasögon
Korgglasögon skyddar ögonen mot skadliga partiklar eller kemikalier. Den rundade formen gör det möjligt för användaren att bära de över receptglasögon. Speciella beläggningar förhindrar repor utan att påverka optiska egenskaper. Glasögon med UV-skydd erbjuder även  skydd mot hög temperatur och IR för maximal flexibilitet. Design med ventilation främjar konstant luftflöde och minskar effekterna av kondensation och imbildning. Justera enkelt rem eller tätning för säker och bekväm passform.
Korgglasögon skyddar ögonen mot skadliga partiklar eller kemikalier. Den rundade formen gör det möjligt för användaren att bära de över receptglasögon. Speciella beläggningar förhindrar repor utan att påverka optiska egenskaper. Glasögon med UV-skydd erbjuder även skydd mot hög temperatur och IR för maximal flexibilitet. Design med ventilation främjar konstant luftflöde och minskar effekterna av kondensation och imbildning. Justera enkelt rem eller tätning för säker och bekväm passform.
64  results were found
SearchResultCount:"64"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (111-0614)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Lätta renrumsglasögon.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-1841)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC fram...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-0615)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Sterile cleanroom goggles with a lightweight frame, indirect ventilation, and a non linting, latex-free headband.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (111-1840)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-1839)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ergonomically designed wide vision goggles with co-injected frame provides 180° panoramic view. PC lens, PP (hard part) and AES Santoprene (soft part)...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-2136)
Leverantör: NITRITEX
Beskrivning: BioClean Clearview™ autoclavable cleanroom goggles have a super-soft thermoplastic rubber frame to provide wearer comfort.
UOM: 1 * 12 Items
Leverantör: 3M
Beskrivning: Goggle Gear™ safety goggles feature a polycarbonate lens and Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch coating for superior protection. These low profile gogg...
Leverantör: 3M
Beskrivning: With a modern slim design, the 2800 series goggles combine performance, comfort and style while providing the wearer with an excellent field of vision...
Artikel nummer : (NITRBCAH)
Leverantör: NITRITEX
Beskrivning: BioClean Clearview™ autoclavable cleanroom goggles have a super-soft thermoplastic rubber frame to provide wearer comfort.
UOM: 1 * 12 Items
Leverantör: 3M
Beskrivning: 3M™ Fahrenheit™ safety goggles feature a soft crystal frame and a wide support area around the face. They are designed with a specific channel on the ...
Leverantör: 3M
Beskrivning: GoggleGear™ safety goggles 6000 series features a large profile with indirect ventilation for air circulation with Scotchgard™ anti-fog and anti-scrat...
Artikel nummer : (111-0186)
Leverantör: NITRITEX
Beskrivning: Manufactured from light weight PVC, the ultra soft single use goggles provide outstanding comfort. The specially designed indirect ventilation system ...
UOM: 1 * 60 Items
Leverantör: 3M
Beskrivning: The 2891 series Safety Goggles are high-wrap, clear polycarbonate safety goggles with Scotchgard™ anti-fog/anti-scratch coating for superior protectio...
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: Single lens goggle for everyday protection.
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: A unique combination of eye and respiratory protection.
Artikel nummer : (JSPAAGT020-141-300)
Leverantör: JSP LTD
Beskrivning: Junior goggle with reduced size housing, fully conforming to EN 166 34B.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 64
no targeter for Bottom