Skyddsglasögon, Coverall
Leverantör: Bollé Safety
Coverall
111-0991EA 220 SEK
111-0991 111-0386 BOLECOVACLEAN
Skyddsglasögon, Coverall
Korgglasögon
Bekväma glasögon med justerbara elastiska remmar.
  • Sitter bra över de flesta vanliga glasögon
  • Ventilation med högt flöde med fyra indirekta ventilationsöppningar
  • Tål smält metall och varma fasta ämnen, damm och vätskeaerosoler
Certifikat: EN 166