Du sökte efter: Hudvård
Snabbverkande hudvårdsprodukter används för att säkerställa en aseptisk och säker arbetsmiljö. Produkter för rengöring och desinfektion är mycket effektiva för att eliminera olika bakterier och hålla användarna friska samt försäkra sig om resultat utan kontaminering. Desinficeringsmedel är ofta snabbtorkande och kräver inga handdukar eller torkdukar. Handkrämer återfuktar huden och ger skydd även vid långvarig användning av handskar.Olika dispenser finns för bekväm daglig använding av huvårdsprodukterna.
Snabbverkande hudvårdsprodukter används för att säkerställa en aseptisk och säker arbetsmiljö. Produkter för rengöring och desinfektion är mycket effektiva för att eliminera olika bakterier och hålla användarna friska samt försäkra sig om resultat utan kontaminering. Desinficeringsmedel är ofta snabbtorkande och kräver inga handdukar eller torkdukar. Handkrämer återfuktar huden och ger skydd även vid långvarig användning av handskar.Olika dispenser finns för bekväm daglig använding av huvårdsprodukterna.
96  results were found
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (115-2994)
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Specially formulated for professional technicians and workers in tough soil environments.
UOM: 1 * 12 Items
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: PURELL® VF+ Hygienic Hand Rub offers unprecedented sanitising while preserving healthy skin. Product benefits include a short contact time and an exce...
Artikel nummer : (GOJO8848-03-EEU)
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: The quat-free GOJO® Antimicrobial Plus Foam Handwash is gentle on skin and formulated to be highly effective.
UOM: 1 * 3 Items
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Spa-inspired foam hand wash offers luxurious lather and a pleasant botanical fragrance.
Safer Human and Environmental Health
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Remarkably mild soap formulation removes more than 99% of dirt and germs.
Safer Human and Environmental Health
Water Efficient
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: The quat-free GOJO® antimicrobial plus foam hand wash is gentle on skin and formulated to be highly effective.
Sale
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Exceptionally mild, unfragranced foam hand soap.
Safer Human and Environmental Health
Artikel nummer : (GOJO9668-12-EEU00)
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: No-rinse hygienic hand rub feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
UOM: 1 * 12 Items
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Spa-inspired foam hand soap that is both unfragranced and colourless.
Safer Human and Environmental Health
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Unfragranced and colourless foam hand soap.
Safer Human and Environmental Health
Artikel nummer : (GOJO7335-04-EEU)
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Heavy-duty hand cleaner is effective against dirt, grease, oil, carbon black, oil-based paint and tar.
UOM: 1 * 4 Items
Artikel nummer : (GOJO5703-12-EEU)
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Three in one unscented and uncolored lotion for washing hands, body and hair.
UOM: 1 * 12 Items
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Remarkably mild soap formulation removes more than 99% of dirt and germs.
Safer Human and Environmental Health
Water Efficient
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Unfragranced and colourless foam hand soap.
Safer Human and Environmental Health
Artikel nummer : (GOJO5163-03)
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Enriched with moisturisers, natural extracts, and skin conditioners.
UOM: 1 * 3 Items
Safer Human and Environmental Health
Leverantör: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivning: Spa-inspired foam hand soap is unfragranced and colourless.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom