Du sökte efter: Spritlampor
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (451-3120)
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Rostfritt stål.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HECH43031010)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooki...
Artikel nummer : (WHEA237070)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
UOM: 1 * 6 Items
Artikel nummer : (451-0096)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Spirit lamp made of 18/10 stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MURRG671/02)
Leverantör: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivning: Uppvärmningsutrustning, Spirit lamp, Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner, Glas, 100 ml
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HERE1082601)
Leverantör: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivning: Uppvärmningsutrustning, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, Glas, 100 ml
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (RSGA253.000)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Uppvärmningsutrustning, Spirit lamp, Brännare, med regelerbar veke och skyddshuv, Rostfritt stål, ±60 ml
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom