Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (20)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Homogenisatorer, för vävnad
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/20/18989920.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Rör i borosilikatglas, PTFE pistill och stav i rostfritt stål. Används för att minska storleken och homogenisera olika prover, speciellt biologiskt ma...
Leverantör:  THERMO SCIENTIFIC
Beskrivning:   Homogeniser, Tissue Grinder, Homogenisers for 15 ml QuEChERS tubes
Leverantör:  Spectrum Laboratories
Beskrivning:   Homogeniser, Tissue Grinder, Bessman, Rostfritt stål, Vävnadspulverisator, Bessman, medelstor, kapacitet 25–250 mg, mortel-Ø och höjd 12,7 och 47,3 mm, 25 – 250 mg, Ytterdiam×L: 12,7×47,3 mm
Leverantör:  KARTELL
Beskrivning:   Homogeniser, Tissue Grinder, Potter, Borosilikatglas, 5 ml, Innerdiam.×H: 12×135 mm
Artikel nummer : (BIOV1998-1)
Leverantör:  BioVision
Beskrivning:   The tissue grinder is used for homogenising delicate tissues such as intestines, liver, heart and cells.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Denna typ av homogenisator är utformad för finfördelning utan att skada cellkärnan. Levereras med två pistiller med olika diametrar. På så sätt erhåll...
Leverantör:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning:   Homogeniser, Tissue Grinder, Potter-Elvehjem, Borosilikatglas, 30 ml, Innerdiam.×H: 24×118 mm, Längd: 270 mm
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Borosilicate glass with ground glass pestle
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 23
  1  2  3  Nästa