Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (25)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Färgkyvetter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/64/18709664.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"50"
Sortera efter:
Artikel nummer : (720-0710)
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Kalk-soda-silikatglas
UOM:  1 * 6 Items
Artikel nummer : (720-0707)
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Sodaglas
UOM:  1 * 6 Items
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Soda-lime glass and stainless steel
Artikel nummer : (631-2509)
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Soda-lime glass
UOM:  1 * 6 Items
Artikel nummer : (720-0700)
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Staining jars, made of soda-lime glass, with extra tall lid.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  MARIENFELD
Beskrivning:   Staining set consists of glass dish and staining jar made of soda lime glass, and staining tray made of either pressed glass or stainless steel.
Artikel nummer : (631-2508)
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Soda-lime glass
UOM:  1 * 6 Items
Leverantör:  DWK Life Sciences
Beskrivning:   Soda-lime glass
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 50
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa