Färgkyvett enligt Hellendahl, WHEATON®
Leverantör: DWK Life Sciences
720-0711EA 4875 SEK
720-0711
Färgkyvett enligt Hellendahl, WHEATON®
Burkar Färgkyvetter
Sodaglas
  • Vid hals för bekväm överföring
  • För infärgning av objektglas märkta i ena änden
Färgkyvett för 8 individuella objektglas, vertikalt (76×26 mm) eller 16 objektglas , 2 i varje skåra.