Du sökte efter: Fat, fat, trummor
Runda och fyrkantiga dunkar i HDPE/LDPE och PP med smal eller vid hals, med eller utan kran.
Runda och fyrkantiga dunkar i HDPE/LDPE och PP med smal eller vid hals, med eller utan kran.
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: HDPE, genomskinlig.
Artikel nummer : (ENTE4B0100-0006)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: HDPE, triple layer.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: HDPE white containers with red screw lid.
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: These stainless steel containers are made from high-quality 316L stainless steel and are ideal for almost all aplications, including GMP use.
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: These drums which incorporate a sloping base allow the container to drain completely.
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: These drums are used for the storage and processing of powders and liquids.
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: These stainless steel containers from 2 litres up to 300 litres are designed for storing and processing powders and liquids.
Leverantör: NEW PIG
Beskrivning: Tough enough for rough handling, guaranteed. Ship your haz waste in our UN rated overpacks to stay compliant with regs.
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: Made of stainless steel.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Tubs, round, made of HDPE. For every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub...
Leverantör: Kautex
Beskrivning: HDPE. Med lock och klämring.
Leverantör: CURTEC
Beskrivning: HDPE drums, with screw lid.
Leverantör: CURTEC
Beskrivning: Nestable containers, made of white HDPE, with dark blue screw lid. For storage and shipment of powders and pastes.
Leverantör: RIXIUS
Beskrivning: HDPE, blue.
Artikel nummer : (LAMA3209)
Leverantör: LAMAPLAST
Beskrivning: These hermetic safety container are produced by rotational system in high density polyethylene with an high molecular weight. Suitable for the transpo...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: CURTEC
Beskrivning: Drums, made of UV safe HDPE, with screw lid. For storage and shipment of UV sensitive powders, pastes and liquids.
Sale
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom