Du sökte efter: Knivar
Metalliska och keramiska knivar för laboriatoreanvändning. Knivarna håller industristandard och har olika funktioner som fingerskydd och utbytesbara knivblad.
Metalliska och keramiska knivar för laboriatoreanvändning. Knivarna håller industristandard och har olika funktioner som fingerskydd och utbytesbara knivblad.
36  results were found
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (RSGA190.004)
Leverantör: RSG
Beskrivning: This knife set includes one larding knife, two ham slicers (different sizes), and one cooking knife. Packed in a black case.
UOM: 1 * 1 SET
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: These knives with nylon handle are particularly suitable for artwork, crafts and model making.
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: Heavy-duty cast metal handles with either fixed blade or retractable blade mechanism. Ideal for industrial applications as well as for D.I.Y. enthusia...
Leverantör: RSG
Beskrivning: These ceramic laboratory knives have extremely hard blades which resist chemicals, fractures and corrosion.
Artikel nummer : (RSGA181.099)
Leverantör: RSG
Beskrivning: These knives are ideal for chopping and cutting fish, meat, vegetables and fruits. The blade is made of chromium steel, the handle is made of POM plas...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: RSG
Beskrivning: Blad av rostfritt stål, handtag av plast.
Leverantör: RSG
Beskrivning: Chromium molybdenum vanadium steel blade, POM handle.
Leverantör: SWANN-MORTON
Beskrivning: Heavy duty trimming knifes with fixed or retractable blade.
Artikel nummer : (233-1725)
Leverantör: RSG
Beskrivning: Stainless steel blade, plastic handle.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (RSGA192.034)
Leverantör: RSG
Beskrivning: This steak knife has a special grinding in the front area of the blade. The blade is made of stainless chromium steel, the handle is made of POM plast...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (MARO145001.12_U)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: The SECUMAX 145 is a compact safety knife for routine cutting tasks. The two cutting edges are safely concealed to protect fingers.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (223-0099)
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Stålblad, aluminiumhandtag.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MARTOR ARGENTAX
Beskrivning: Trapezoidal blade with rounded tip, aluminium handle.
Leverantör: MICRONOVA
Beskrivning: Plastic cutters for opening raw material packages.
Artikel nummer : (PRTWKN40BLU)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: Carbon steel blade, handle made of zinc alloy.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Sampling Systems
Beskrivning: Knife, sterile, SteriWare®, HDPE, Färg: Vit, Bladlängd: 60 mm, Längd: 160 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom