Du sökte efter: Etiketter
Etiketter med GHS-piktogram, omärkta etiketter och etiketter för märkningsmaskiner. Etiketter med ytbehandling för speciella förhållanden, t.ex. kryoetiketter och specialetiketter för renrum.
Etiketter med GHS-piktogram, omärkta etiketter och etiketter för märkningsmaskiner. Etiketter med ytbehandling för speciella förhållanden, t.ex. kryoetiketter och specialetiketter för renrum.
609  results were found
SearchResultCount:"609"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.00801.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: With implementation of CLP/EU-GHS (Global Harmonised System) directive in January 2009, the procedures for the classification, labelling, and packagin...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Etiketter tillverkade i PE-film, märkta med GHS-symboler. Uppfyller GHS-regler (Global Harmonised System) för kemiska ämnen och blandningar. GHS-pikto...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PolarSafe Dots are made from chemically inert polyester with a unique adhesive formulated to adhere to laboratory glass and plastic ware. These dots w...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Dessa etikettprickvalsar är tillverkade av kemiskt inert polyester med ett unikt bindemedel formulerat för att fästa vid laboratorieglas och plastvaro...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Etiketterna och vidhäftningen har utformats för att stå emot temperaturer −196 till +121 °C. VWR®-Etiketter är idealiska för all kryolagring och kan a...
Artikel nummer : (1.08899.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: These are prepared adhesive labels used to provide complete information on opened containers such as solvent bottles, with spaces for dates of opening...
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: Brady
Beskrivning: Nylon cloth (B-499) wrap-around labels are highly pliable to conform to tightly curved surfaces such as wire and cable.
New Product
Leverantör: Brady
Beskrivning: I enlighet med GHS (Global Harmonised System) ska kemikaliebehållare vara försedda med identifiering och märkning – detta gäller särskilt nya varnings...
Leverantör: Brady
Beskrivning: These polyester labels are used for general identification on smooth surfaces and have a gloss finish.
Leverantör: Brady
Beskrivning: These B-595 vinyl labels will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-c...
Leverantör: Brady
Beskrivning: FreezerBondz™ material is a low-profile label used on frozen surfaces or on room-temperature surfaces that will eventually be stored in liquid nitroge...
Leverantör: Brady
Beskrivning: These photo tags can be customised by writing on special instructions, hazards, or warnings. They also have an area where a relevant employee photo ca...
Leverantör: Brady
Beskrivning: Polypropylene (B-7425) material is ideal for general purpose barcode applications and withstands liquid nitrogen, autoclave and other harsh environmen...
Leverantör: Brady
Beskrivning: Freezerbondz™ polyester labels can be used to label frozen surfaces (with overlap) including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen.
Leverantör: Brady
Beskrivning: These B-7569 GHS/CLP chemical labels are white with pre-printed red diamond(s).
Leverantör: Brady
Beskrivning: These PP BradyJet J2000 Lab printer labels come in matching sizes and shapes for most sample containers including tubes, vials, cryo containers, dishe...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 609
no targeter for Bottom