Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Du sökte efter: "etiketter-sjaelvhaeftande"
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/81/18944881.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"30"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Etiketterna och vidhäftningen har utformats för att stå emot temperaturer −196 till +121 °C. VWR-etiketter är idealiska för all kryolagring och kan an...
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Etiketterna och vidhäftningen har utformats för att stå emot temperaturer −196 till +121 °C. VWR®-etiketter är idealiska för all kryolagring och kan a...
Leverantör:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Benämning:   För märkning av de flesta föremål på labbet. Utan dispenser.
Artikel nummer : (312-0103)
Leverantör:  BÜRKLE
Benämning:   These safety labels are used as originality seals and as protection from manipulations of e.g. samples, retention samples, for transporting samples, s...
UOM:  1 * 1 Rulle
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   Inspection date labels are made of vinyl cloth. It can be used wherever a frequent and regular inspection of machinery and equipment is required. Simp...
Leverantör:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Benämning:   Självhäftande etiketter. Passar för märkning av prover och dokument. Starka färger. Alla typer av pennor kan användas.
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   Steel padlock labels help to send a clear message to workers when a machine is down for service or maintenance.
Artikel nummer : (BRDY035303)
Leverantör:  BRADY & CO LTD, W. H.
Benämning:   Labels are resistant to oil, water and mild solvents, easily conform to most surfaces and are ideal for machine tools, flat ribbon and general wire ma...
UOM:  1 * 25 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 30
  1  2  3  4  Nästa