Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (27)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Nivåbord
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/21/18945321.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Högkvalitativt, stabilt och prisvärt sortiment stativbord för många olika användningsområden. Med gummifötter.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Aluminium, anodiserad. Höjdjusterbara arbetsytor gör att du kan placera verktyg och kärl exakt där du önskar. Med gängat hål (M10) i mitten av den övr...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Aluminium, anodiserat gult/svart. Mycket stabil modell tack vare ett speciellt system med två spindlar.
Leverantör:  GRAUER RUDOLF
Beskrivning:   These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
Leverantör:  USBECK Laborgeräte
Beskrivning:   Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Artikel nummer : (245-0025)
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   Stainless steel 18/10. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 18/10-stainless steel.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 11
  1  2  Nästa 