Du sökte efter: Stegar och pallar
Stegar och pallar i olika höjder och utföranden. Multipositionsstegar har kraftiga säkerhetskilar för att låsa stegen i önskat höjd. Stegarna är stanbila att använda tack vare gummi på trappstegen, glidsäkta ben samt indragbara hjul.
Stegar och pallar i olika höjder och utföranden. Multipositionsstegar har kraftiga säkerhetskilar för att låsa stegen i önskat höjd. Stegarna är stanbila att använda tack vare gummi på trappstegen, glidsäkta ben samt indragbara hjul.
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Palbam
Beskrivning: Mobile stepladder in stainless steel, with moon castors. While weight is applied on the first step, wheels retract and the moon cups, with cleanroom-a...
Artikel nummer : (PALB2-LAD-NM)
Leverantör: Palbam
Beskrivning: These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivning: Ascendable on one side, grooved steps with a depth of 80 mm with durable 'step to side' rail connection, non slip nivello® ladder feet. High standing ...
Leverantör: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivning: Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
Leverantör: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivning: Step ladders made from aluminium. 15 years of quality guaranteed.
Leverantör: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivning: Foldable steps, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
Artikel nummer : (139-0426)
Leverantör: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivning: Foldable steps with handle, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm), foldable bracket and tray.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivning: Tillverkad i starkt pulverlackerat stål och monterad på tre hjul för full flyttbarhet. När den belastas dras hjulen in och pallen står stadigt.
Leverantör: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivning: Stegar, Fotpall, Material: PP, Färg: Vit, Typ av fot: Trissor, Höjd: 435 mm, Övre diam/ nedre diam: 290/440 mm, Vikt: 3,7 kg
Leverantör: TEKNOMEK
Beskrivning: Our mobile safety steps offer optimal durability and toughness, being fully welded in 304 grade stainless steel, offering a non-slip surface for maxim...
Artikel nummer : (139-9806)
Leverantör: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivning: Robust aluminium 2×2 steps. Fitted with castors to permit movement in every direction. All edges are protected by plastic caps to prevent injuries.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEKMST00010/2)
Leverantör: TEKNOMEK
Beskrivning: Our portable steps unit is 2 steps, fully portable strong and reliable workmate.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (AGEN769)
Leverantör: AGENCINOX
Beskrivning: These steps are made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (139-9936)
Leverantör: WAKU-GERÄTE GMBH
Beskrivning: Light, aluminium safety steps. Strong double rails with robust, tension and pressure resistant bracings for increased stability. Platform height corre...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Kickstool with GS safety control.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom