Du sökte efter: Munskydd
Munskydden täcker munnen och näsan för att undvika kontamineringar i viktiga operationer eller experiment. De är andningsbara och utformade för maximal komfort så att de kan användas under längre tid. Munskydd med visir finns för att skydda från stänk av farliga ämnen. Munskydd med universal passform är lätta att bära och kan användas för rutinarbete eller speciella applikationer. Ansiktskydd garanterar optimal säkerhet och korrekta resultat i alla arbetsmiljöer.
Munskydden täcker munnen och näsan för att undvika kontamineringar i viktiga operationer eller experiment. De är andningsbara och utformade för maximal komfort så att de kan användas under längre tid. Munskydd med visir finns för att skydda från stänk av farliga ämnen. Munskydd med universal passform är lätta att bära och kan användas för rutinarbete eller speciella applikationer. Ansiktskydd garanterar optimal säkerhet och korrekta resultat i alla arbetsmiljöer.
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cleanroom masks made from non woven fabric featuring ties.
Sale
Artikel nummer : (114-9101)
Leverantör: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivning: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
UOM: 1 * 50 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cleanroom, duck bill face masks feature superior particle and bacterial filtration efficiency plus low particle shedding. These moisture resistant, cl...
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Maximum cleanroom masks feature three ply construction for superior particle and bacterial filtration efficiency. These masks are latex-free.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Cleanroom face masks are manufactured with non woven polypropylene/polyethylene (ES) / melt-blown polypropylene (MBPP) materials.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ansiktsmasker gjorda av 3-lagers, non-woven PP med näsrygg och öronöglor eller knytband.
Sale
Artikel nummer : (113-0713)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Munskydd med näsbrygga med 2-lager non-woven PP.
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (76470-110)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 Items
Leverantör: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivning: Sterile cleanroom facemasks.
Leverantör: DESCO
Beskrivning: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Leverantör: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivning: These masks are with 'no fog' adhesive strip.
Sale
Artikel nummer : (113-8158)
Leverantör: NITRITEX
Beskrivning: Non sterile soft face veil with headband and nosepiece manufactured using ultrasonic bonding.
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverantör: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivning: Sterile cleanroom face masks feature Tyvek® side extensions to prevent skin exposure. Double elastic headband fastening makes it easier to put on comp...
Artikel nummer : (113-9994)
Leverantör: 3M MEDICAL
Beskrivning: These flat pleated surgical masks with adjustable tie provide comfort, breathability and maximum protection.
UOM: 1 * 100 Items
Leverantör: NITRITEX
Beskrivning: Providing high particle and bacterial filtration efficiency, the latex-free and low-linting BioClean MTA™ ensures protection, combined with comfort an...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom