Helmask, 7907S
Leverantör: 3M
111-0094EA 4275 SEK
MMMA7907S
Helmask, 7907S
Lättviktig helmask för maximal bekvämlighet. Tillverkad i ett mjukt, icke allergiframkallande material och med central utandningsventil. Talmembran för förbättrad kommunikation
  • Använder 6000/2000-seriens filter med bajonettfattning
  • Stor lins med reptålig beläggning ger ett brett synfält och utmärkt sikt
  • Konstruktion med dubbla filter minskar andningsmotståndet och förbättrar viktfördelningen för större bekvämlighet
  • Dubbla tätningsflänser för bättre passform
  • Bandställ med sex remmar för enkel justering och pålitlig passform
Certifikat: EN 136
Beställningsinformation: Utbytesfilter beställs separat
Observera: *En storlek passar alla