Mätcylinder
Leverantör: Brand
612-4333EA 960 SEK
612-4333 612-4632 612-4631 612-4331 612-4330 612-4638 612-4329 612-4637 612-4634 612-4326 612-4633 612-4325 612-4636 612-4328 612-4327 612-4635
Mätcylinder
Cylindrar Measuring Cylinders
Genomskinlig PMP, hög form, klass B.
  • Kalibrerad
  • Med blå, tryckt eller gjuten gradering (gjuten gradering rekommenderas för autoklavering)
  • Temperaturer upp till +121 °C orsakar inte permanent överskridande av toleransgränser
  • Rengöringstemperatur under +60 °C rekommenderas för att bevara gradering och inskriptioner
Certifikat: DIN 12 681 / ISO 6706