Optiskt klar botten i borsilikatglas (ljusväg 175 ± 15 µm) med svart PS-ram.
- Alla plattformat finns representerade: 24, 96, 384 och 1 536 brunnar
- Vanligt SBS-format
- SensoPlate™ Plus finns som tillval för HTS-tillämpningar
- Fri från DNas, RNas, humant DNA och pyrogen
SensoPlate™-mikroplattor med glasbotten är avsedda för fluorescenskorrelationsspektroskopi. Glasbotten som möjliggör transmissionsmätningar i våglängdsområdet över 350 nm. Mikroskopitillämpningar, såsom konfokalmikroskopi, är ett annat möjligt tillämpningsområde. Den 175 µm tjocka glasbottnen motsvarar ljusvägen i vanliga täckglas. SensoPlate™ finns i sterilt utförande med lock, men dessas lämplighet för cellodling bör testas före användning.
SensoPlate™ Plus-mikroplattor med glasbotten är avsedda för optiska tillämpningar inom HTS. De kännetecknas av en förbättrad geometri som möjliggör interferensfria mätningar samt mikroskopering över hela mikroplattans bottenyta.