Vill du logga in igen?
Deepwell-plattor, Eppendorf Deepwell-platta, 96 och 384
Leverantör: Eppendorf
Deepwell
PP. För hantering, transport och förvaring av vätskor. Brunnarnas placering möjliggör höghastighetspipettering, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket innebär att så väl manuella som automatiserade arbetsprocesser går snabbare. Färgkodning ger både enklare och snabbare avläsning, orientering och manuell hantering. Eppendorf Plate® Deepwell 96/500, 96/1000 och 384/200 finns i standardkvalitet eller sterila och även i DNA LoBind- och Protein LoBind-kvalitet. DNA LoBind- och Protein LoBind-plattor är certifierade som PCR-rena (fria från DNas, RNas, humant DNA och PCR-hämmare).
  • Centrifugeringsstabil, tål temperaturer från 4 till 40 °C
  • Standardplattor kan centrifugeras i upp till 6000×g och sterila plattor i upp till 5000×g
  • Hög kemikaliebeständighet
  • Autoklaverbara (121 °C, 20 min)
  • Överensstämmer med SBS-standard
  • Upphöjda kanter för effektiv försegling med självhäftande material, värmeförsegling eller förseglingsmattor
Beställningsinformation: Deepwell-plattan 384/200 och Deepwell-plattan 96/500 levereras i förpackningar med 40 plattor (5 påsar med 8 plattor vardera). Deepwell-plattan 96/1000 och Deepwell-plattan 96/2000 levereras i förpackningar med 20 plattor (5 påsar med 4 plattor vardera).
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Deepwell-platta 384/200 µl
Benämning Färg Förp. VWR art.nr Antal
Standard Vit 40 737-2549
Standard Vit 120 737-0210
Sterila Vit 40 737-2554
Sterile Vit 120 737-0211
DNA LoBind (även för RNA och andra nukleinsyror) Vit 40 737-2559
DNA LoBind (also for RNA and other nucleic acids) Vit 120 737-0212
Protein LoBind Vit 40 737-2564
Protein LoBind Vit 120 737-0213
Deepwell-platta 96/500 µl
Benämning Färg Förp. VWR art.nr Antal
Standard Vit 40 737-2500
Standard Vit 120 737-0200
Standard Gul 40 737-2501
Standard Grön 40 737-2503
Standard Blå 40 737-2504
Sterila Vit 40 737-2515
Sterile Vit 120 737-0203
Sterila Gul 40 737-2516
Sterila Grön 40 737-2518
Sterila Blå 40 737-2519
DNA LoBind (även för RNA och andra nukleinsyror) Vit 40 737-2530
DNA LoBind (also for RNA and other nucleic acids) Vit 120 737-0206
DNA LoBind (även för RNA och andra nukleinsyror) Blå 40 737-2534
Protein LoBind Vit 40 737-2540
Protein LoBind Vit 120 737-0208
Protein LoBind Gul 40 737-2541
Deepwell-platta 96/1 000 µl
Benämning Färg Förp. VWR art.nr Antal
Standard Vit 20 737-2505
Standard Vit 80 737-0201
Standard Gul 20 737-2506
Standard Grön 20 737-2508
Standard Blå 20 737-2509
Sterila Vit 20 737-2520
Sterile Vit 80 737-0204
Sterila Gul 20 737-2521
Sterila Grön 20 737-2523
Sterila Blå 20 737-2524
Protein LoBind Vit 20 737-2544
Protein LoBind Vit 80 737-0209
Protein LoBind Gul 20 737-2545
DNA LoBind (även för RNA och andra nukleinsyror) Vit 20 737-2535
DNA LoBind (also for RNA and other nucleic acids) Vit 80 737-0207
DNA LoBind (även för RNA och andra nukleinsyror) Blå 20 737-2539
Deepwell-platta 96/2 000 µl
Benämning Färg Förp. VWR art.nr Antal
Standard Vit 20 737-2510
Standard Vit 80 737-0202
Standard Gul 20 737-2511
Standard Grön 20 737-2513
Standard Blå 20 737-2514
Sterila Vit 20 737-2525
Sterile Vit 80 737-0205
Sterila Gul 20 737-2526
Sterila Grön 20 737-2528
Sterila Blå 20 737-2529
Protein LoBind Vit 20 737-0161
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TILLBEHÖR
Expandera alla / Komprimera alla
Accessories
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Sealing mat for Deepwell plate 96/1000 µl 50 EPPE0030127.978
Sealing mat for Deepwell plate 96/2000 µl 50 EPPE0030127.960
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal