Du sökte efter: Insatsplattor
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PC, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, semi-transparent polycarbonate membrane with pore sizes from 0,1 to 12,0 μm.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Leverantör: Corning
Beskrivning: Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane.
Leverantör: Corning
Beskrivning: Corning® FluoroBlok™ HTS 96-multiwell insert system is a cell culture assay platform designed for automation. The one-piece insert housing and fluores...
Leverantör: Corning
Beskrivning: Corning® BioCoat® angiogenessystem underlättar undersökningen av föreningars effekt på endotelcellsinvasion, -migration och kanalbildning (tubulogenes...
Leverantör: Corning
Beskrivning: Falcon® HTS 24-brunnars insertssystem är avsett att automatisera många vanliga membranbaserade cellanalyser och förbättra produktiviteten och genomstr...
Leverantör: Corning
Beskrivning: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
Leverantör: Corning
Beskrivning: The Falcon® HTS 96-multiwell insert system is a cell culture insert platform suitable for both manual and robotic screening of compounds in cell-based...
Artikel nummer : (734-1079)
Leverantör: Corning
Beskrivning: Insatser för cellodling, fibrillar collagen, Corning® BioCoat®, Icke sterilt, Plattförmat: 24-brunnars insatsplattor, Porstorlek (µm): 1,00 µm
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Corning
Beskrivning: Permit real-time analysis of cell culture compound permeability (1 µm), cell migration (3 µm or 8 µm), and invasion (8 µm).
Leverantör: Corning
Beskrivning: Corning® FluoroBlok™ HTS 24-brunnars insertssystem innehåller en automatiseringsvänlig 24-brunnars cellodlingsmembransinsert som lämpar sig för såväl ...
Leverantör: Corning
Beskrivning: PS, vävnadsodlingsbehandlade, sterila, pyrogenfria, med lock. Specifikt utformade för användning med Falcon®- eller Corning® BioCoat™-cellodlingsinser...
Artikel nummer : (734-1053)
Leverantör: Corning
Beskrivning: Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ fibronectin-coated cell culture inserts packaged ready to use in 24-well Falcon® companion plates.
UOM: 1 * 24 Items
Certifikat
Artikel nummer : (734-0154)
Leverantör: Corning
Beskrivning: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
UOM: 1 * 24 Items
Certifikat
Leverantör: Corning
Beskrivning: The HTS Transwell-96 permeable support has an array of 96-wells with membrane inserts connected by a rigid, robotics-friendly tray that enables all 96...
Leverantör: Corning
Beskrivning: Permeable supports, also known as cell culture inserts, are an essential tool for the study of both anchorage-dependent and independent cell lines.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom