Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (20)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Förseglingslock till mikroplattor
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   50 µm polyolefin films with 50 µm inert encapsulated silicone adhesive. Especially suited for Real-Time qPCR, storage, and protein crystallisation app...
UOM:  1 * 100 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Mikroplattor, förseglingsmattor, MicroMat CLR, Silikon, Sealmat (block cover), 96 square well shape, pre-slit, Icke sterilt
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Konstruerad för att minska avdunstning vid körning av plattor med 96 brunnar. Genomskinliga silikonmattor som passar de flesta PCR-plattor på marknade...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Mikroplattor, förseglingsmattor, Alcohol resistant, WebSeal, EVA, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, Icke sterilt
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Mikroplattor, förseglingsmattor, WebSeal, PTFE/Silikon, Blue, 384 square well shape, pre-slit, Icke sterilt
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Artikel nummer : (548-2141)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Mikroplattor, förseglingsmattor
UOM:  1 * 5 Items
Leverantör:  NUNC
Beskrivning:   Tillverkad av termoplastisk elastomer (TPE), utan förslitsad silikonförseglingsmatta. För försegling av plattor med 96 brunnar, i synnerhet 1,3 ml och...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 34
  1  2  3  4  5  Nästa