Du sökte efter: PCR plattor
68  results were found
SearchResultCount:"68"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® 96-Well PCR Plates are compatible with most leading PCR and real-time PCR instruments.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP. De här PCR-plattorna är kompatibla med de flesta termocykler.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® 96- and 384-well Real-Time PCR plates are compatible with most leading Real-Time PCR instruments including most BioRad, Applied Biosystems, Roche...
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging Sale
Leverantör: Avantor
Beskrivning: J.T.Baker® PCR-plattor tillverkas med två plastkomponenter. En ultra-stel polykarbonatram för automation och ultra-tunna brunnar av polypropylen för o...
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results.
Sale
Artikel nummer : (732-3492)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: UltraFlux® PCR Plates are available in variety of styles to fit most thermal cyclers in the market.
UOM: 1 * 10 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP. Lämpliga för alla 0,2 ml termocyklerblock och ABI PRISM® 310, 3100 och 3700 kapillärsekvenserare. Finns i vit för luminescensbaserade procedurer.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP. The PCR detection plate features a flat deck for improved handling and sealing.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP. Thermo Scientific SuperPlate™ har fyra gånger högre stabilitet för överlägsen robothantering. Det finns tre varianter och alla har ultrastyva SBS-...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP. Den låga profilen på plattan minskar dödvolymen mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidoväg...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP. Den låga profilen på plattan minskar dödvolymen mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidoväg...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: These PP plates are directly compatible with all standard platforms including sequencers with no adapters necessary.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Rigid PC frame, thin-walled PP wells. Ultra-rigid 96-well PCR plates with rounded V-bottom wells designed for robotic applications.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP. Kompatibel med alla kända termocykler.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PP. Designed for high throughput PCR, this 384-well plate is compatible with the majority of 384 block PCR and sequencing instruments. The full skirt ...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Armadillo™ 384-well PCR plates combine the rigidity of a polycarbonate frame with thin walled polypropylene wells to provide superior thermal cycling ...
Sale
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 68
no targeter for Bottom