Thermo-Tube PCR-plattor, 96-brunnars, Thermo-Fast®
Leverantör: Thermo Scientific
732-4857EA 2450 SEK
ADVAAB-0731
Thermo-Tube PCR-plattor, 96-brunnars, Thermo-Fast®
PP. Platta med 96 brunnar lämplig för användning med de flesta termocykler, inklusive PerkinElmer 9600 och 9700.
  • 12 rader med 8 rör, förmonterade i en insatsplatta
  • ”Block stops” på undersidan av insatsplattan för att möjliggöra enkel borttagning från termocyklern
  • Maximal brunnsvolym 0,2 ml
  • Certifierat fri från DNase, RNase och humant genomiskt DNA