Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (16)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Ställ för PCR Rör
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/13/18709613.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sortera efter:
Artikel nummer : (211-0198)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PP
UOM:  1 * 5 Items
Artikel nummer : (732-0810)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PP
UOM:  1 * 5 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The PCR© Storage Rack offers a sleek and modern design that’s packed full of features. The patent pending design offers a unique lid the rack slides o...
Leverantör:  HEATHROW
Beskrivning:   Hållbar PP
Artikel nummer : (713-0004)
Leverantör:  EPPENDORF
Beskrivning:   PP.
UOM:  1 * 10 Items
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   Bekväm plattform för rörhantering och dispensering av reagenser före och efter provbearbetning.
UOM:  1 * 10 Items
Leverantör:  Simport Scientific
Beskrivning:   PCRack™ made of PP. Suitable for PCR individual tubes, 96 well plate and strips of 8 or 12 tubes.
Artikel nummer : (731-1251)
Leverantör:  Brand
Beskrivning:   PP, assorted colours (red, yellow, green, purple, blue).
UOM:  1 * 5 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 14
  1  2  Nästa