Du sökte efter: Moppar
Oavsett var smutsen ligger, gör moppar och skrapor arbetsplatsen ren och säker på ett effektivt sätt . Välj mellan olika mopphuvud i skum eller mikrofiber med hög vätskeabsorption för att upprätthålla kritiska aseptiska miljöer. Ergonomiska skaft för torr- och våtmoppar gör de enkla att hantera även vid svårt tillgängliga områden. Mopparna är utformade för rutinanvändning och kan enkelt rengöras mellan användningar eller bytas ut för bekvämlighet.
Oavsett var smutsen ligger, gör moppar och skrapor arbetsplatsen ren och säker på ett effektivt sätt . Välj mellan olika mopphuvud i skum eller mikrofiber med hög vätskeabsorption för att upprätthålla kritiska aseptiska miljöer. Ergonomiska skaft för torr- och våtmoppar gör de enkla att hantera även vid svårt tillgängliga områden. Mopparna är utformade för rutinanvändning och kan enkelt rengöras mellan användningar eller bytas ut för bekvämlighet.
141  results were found
SearchResultCount:"141"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Trådmopp i 100% polyester. Förpackad i dubbla, genomskinliga plastpåsar för renrumsanvändning. God kemisk absorptionsförmåga. Idealisk för användning ...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Svamp med 100% polyesterhölje. Idealisk för att applicera desinfektionsmedel vid läkemedelsproduktion eller för aseptiska processer. Flatmoppen är ide...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Lämplig för våttorkning i sterila områden och renrum. Tillverkad i ett stycke i mycket absorberande polyuretan. Mopphuvudet med beläggning passar särs...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This mopping system can be used without a wringer. It is ideal for applying disinfectants to floors, walls and ceilings. The high performance foam for...
Utförsäljning
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Mopphuvud av polyesterväv laminerat på esterskum, fritt från cellulosakontamineringar. Utvecklad för rengöring av tak och väggar i kontrollerade och k...
Sale
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: QuickTask™ mopping system. The QuickTask™ product line consists of a variety of knitted polyester, polyester/cellulose, microfibre/foam and microfibre...
Artikel nummer : (PPSA2009061)
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Robust and durable through stainless steel mop frame.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: The VertiKlean® MAX Mop Wipe Systems offer a quick and easy solution to mopping floors, walls, and other flat surfaces in any controlled environment. ...
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Mops for all smooth and textured hard floorings and safety tiles. Made up of 100% PES super microfiber with soft-brush.
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Mop frame is suitable for use with all Pfennig mop heads: standard, professional, and universal.
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: VertiKlean® MAX™ is designed for applying disinfectants to both horizontal and vertical surfaces and is ideal for general cleaning of ceilings, walls ...
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Autoclavable systembox EasyMop GMP and MopJump-System:
The newly developed 'EasyMop GMP' system box ensures compliance with regulations g...
Leverantör: CONTEC
Beskrivning: VertiKlean®, Large Vertiklean® mop head, textured, Mått: 381×102×32 mm, Förp.: 4 units/bags, 8 bags/case
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Stainless steel telescopic handles are autoclavable.
Artikel nummer : (PPSA2016050)
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Aluminium telescopic handle for mop frames.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (PPSA2400026)
Leverantör: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivning: Special mop laminate made up of PES microfibre for all smooth surfaces. Ideal for removal of persistent decontaminations.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 141
no targeter for Bottom