VWR®, Mopp, torr, för renrum
Leverantör: VWR
VWR®
129-0074EA 7450 SEK
129-0074
VWR®, Mopp, torr, för renrum
Moppar
Tillverkad av polyester med PVA hölje eller NovaLite™. Moppens huvud absorberar snabbt rengöringsmedlet och kan användas på stora ytor, som golv, väggar och tak. PVA är idealisk för halvledar- och mikroelektronikindustrin. Detta nästan luddfria, snabbtorkande material säkerställer en ren, torr och restfri yta. NovaLite™ har samma egenskaper som PVA, men den kan även användas med desinfektionsmedel och kan autoklaveras. Med ett vinklat huvud för enkel applicering.
  • Kan användas utan hink eller urvridare
  • Snabbtorkande, idealisk för områden kritiska för fukt
  • Tillgänglig i ett flertal bredder, steril eller osteril
  • Tvättbar
Lämplig för renrum klass 10, ISO 4, M2.5 och lägre.
Beställningsinformation: Moppsystemet består av mopphuvud, en matchande adapter i rostfritt stål och moppskaft. Alla delar beställs separat