Lämplig för fukt svabbning i kontrollerade miljöer och tvättrum för effektiv rengörning och återupptagande av överskottsvätska. Lämplig för användning i sterila miljöer. Moppens huvud är konstruerad från fortlöpande rör av 100% polyestervävt material, vävd för att forma slingor som kapslar in vätskan för maximal uppsugning.
Mopparnas huvud är tvättade och paketerade i ett ISO Klass 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) tvättrum.
Beställningsinformation: Alla moppars tillhörigheter måste beställas separat. Plast hinks system inkluderar vagn, hink, vridare och formar. Rostfria stålhinks systemet inkluderar vagn, hinkar, vridare och formar