Du sökte efter: Mortlar och pistiller
VWR har mortlar och pistiller i en rad olika material som t.ex. agat, porslin och glas. Produkterna är enkla att rengöra och har lång livstid. Mortlar och pistiller sälj separat eller som set.
VWR har mortlar och pistiller i en rad olika material som t.ex. agat, porslin och glas. Produkterna är enkla att rengöra och har lång livstid. Mortlar och pistiller sälj separat eller som set.
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Agate.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Agate.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Porcelain.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Agate.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Porcelain, produced according to DIN 12906.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Artikel nummer : (BOCH8936)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: 18/10 Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: Stainless steel 18/10.
Leverantör: Retsch GmbH
Beskrivning: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Beskrivning: Mortar and pestle made of stainless steel.
Artikel nummer : (AXYGPES-15-B-SI)
Leverantör: Corning
Beskrivning: Durable and inert polypropylene construction
UOM: 1 * 400 Items
Certifikat
Leverantör: Kavalier
Beskrivning: Mortlar med pistiller, Höjd: 90 mm
Leverantör: VITLAB
Beskrivning: Vit melaminplast, med läpp.
Artikel nummer : (NUNC533669)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Mortlar med pistiller, Sterilt set, Nunc™, HDPE
UOM: 1 * 50 Items
Artikel nummer : (HECH47029008)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivning: Porslin med pip. Välj mellan glaserad och oglaserad malningsyta.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom