Du sökte efter: Pistiller
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Agate.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Porcelain.
Artikel nummer : (BOCH8936)
Leverantör: BOCHEM
Beskrivning: 18/10 Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (AXYGPES-15-B-SI)
Leverantör: Corning
Beskrivning: Durable and inert polypropylene construction
UOM: 1 * 400 Items
Certifikat
Leverantör: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivning: Porslin med glaserat handtag, glaserad eller oglaserad malningsyta.
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: Pestles used in the combination with borosilicate mortar for sample crushing. Ideal for tough materials such as tumours.
Artikel nummer : (432-5004)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Pistill, För: Wheaton, malningsutrustning för mikrovävnad med skruvlock
UOM: 1 * 2 Items
Leverantör: SciLabware
Beskrivning: Borosilicate glass.
Leverantör: LEMKE, GERD
Beskrivning: Agat. Hög kvalitet med helt jämn krossyta.
Leverantör: LEMKE, GERD
Beskrivning: Agate.
Leverantör: VITLAB
Beskrivning: Melamine-formaldehyde, vit.
Artikel nummer : (BELAF199110001)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Pistill, Huvud, diam.: 0,95 cm and 1,27 cm mm, Längd: 10,2 cm
UOM: 1 * 12 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: These disposable plastic (PP) pestles are excellent for re-suspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other ...
Artikel nummer : (212-7310)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Polypropylene tissue grinder efficiently homogenizes tissue and cells in microcentrifuge, centrifuge, and grinding tubes.
UOM: 1 * 6 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Made of borosilicate glass 3.3.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom