  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Förvaringssystem för nukleinsyror
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/31/18945331.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Artikel nummer : (N633-50ML)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   RiboReserve™ RNA storage solution is recommended for resuspension or reconstitution of RNA pellets after isolation from cells or tissues.
UOM:  1 * 50 ml
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   För insamling, transport, arkivering och isolering av nukleinsyror vid rumstemperatur. FTA®-kort innehåller kemikalier som lyserar celler, denaturerar...
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   För insamling, förvaring, behandling och transport av FTA®-kort
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   FTA-teknik i 96-brunnarsformat för tillämpningar med hög genomströmning.
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   Manual Uni-Core™ punchers have a sharp, stainless steel cutting edge. The disposable model is designed to provide up to 500 punches cleanly and effect...
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   Drug metabolism (DM), pharmacokinetic (PK) and toxicokinetic (TK) studies provide crucial insight into how drug candidates behave in the body and are ...
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   FTA® Elute Cards utilise Whatman FTA® technology that simplifies the handling and processing of nucleic acids. DNA is eluted in an easy step, providin...
Leverantör:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivning:   EasiCollect™+ enables simple, reliable buccal sample collection and buccal DNA protection for DNA reference and other samples.
UOM:  1 * 50 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 13
  1  2  Nästa