CloneSaver™-kort, Whatman™
Leverantör: Qiagen
CloneSaver™ Whatman™ CloneSaver™
512-1070EA 0 SEK
512-1070 512-1149
CloneSaver™-kort, Whatman™
Förvaringssystem för nukleinsyror
FTA®-teknik i 96-brunnarsformat för tillämpningar med hög genomströmning.
  • Bakteriofagerna inaktiveras
  • DNA är lättillgängligt för efterföljande användningsområden, t ex transformation, PCR® eller sekvensering
  • Upp till 96 prover kan lagras på varje kort
Utformad för uppsamling, långtidsförvaring och rening av plasmid- och BAC-DNA i ett 96-brunnarsformat. Bakterieodlingar, resuspenderade kolonier eller glycerolstamlösning används, cellerna lyseras och plasmid- eller BAC-DNA stabiliseras för långtidsförvaring eller omedelbar bearbetning.