FTA®-reagens och tillbehör, Whatman™
Leverantör: Qiagen
Whatman™ FTA® FTA®
512-0639EA 0 SEK
512-0639 512-1154 512-0020 710-0527 733-1751 733-0201 733-1752
FTA®-reagens och tillbehör, Whatman™
Förvaringssystem för nukleinsyror
För insamling, förvaring, behandling och transport av FTA®-kort.
  • FTA® reningsreagens: För rening av nukleinsyror som är lagrade på FTA®-kort
  • Garanterar DNA av överlägsen kvalitet till PCR - eller SNP-analys
  • Avlägsnar hemoglobin, PCR-hämmare och andra potentiella kontaminerande ämnen
  • Icke-toxisk, hypoallergen, vattenlösning
Steril applikator med skumgummispets: För insamling av celler i saliv och från kindens insida. Det icke repande skumgummihuvudet har samma storlek som provområdet på indikerande FTA®-kort för att underlätta provappliceringen.
Steril Omni-svabb: Icke-invasivt instrument för insamling av celler i saliv och från kindens insida. Borstliknande svabbhuvud som lätt skjuts ut ur svabbskaftet för överföring av prover till rör eller flerbrunnsplattor. Försteriliserad och individuellt inslagna för engångsbruk.
Påsar med flera skikt: För förvaring och transport av FTA®-kort
Sju laminerade lager skyddar kortet från exponering av kontaminerande gaser och vätskor
Försegling som tydligt visar om manipulering skett håller provet säkert
Den yttre pappersytan går att skriva eller klistra etiketter på