Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Pipetter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/58/86/21775886.jpg
En pipett är ett laboratorieverktyg som ofta används för pipettering inom forskning, kemi, biologi och medicin för att mäta upp och överföra en specifik volym vätska från ett kärl till ett annat. Pipetter finns i flera olika varianter för olika applikationer och volymer, med varierande grad av precision, från enkla glaspipetter till mer avancerade elektroniska varianter. VWR har mätpipetter och vollpipetter (klass A och B), pasteurpipetter, transferpipetter och serologiska pipetter samt pipettfyllare av flera olika tillverkare t.e.x Brand, Hirschmann, Corning, Thermo Scientific och av vår egen VWR collection.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"299"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   LDPE, engångs. Dessa okrossbara allt-i-ett-pipetter eliminerar risken för krossat glas och exponering för smittförande material.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Kalk-soda-silikatglas, engångs
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   LDPE, engångs. Okrossbara allt i ett pipetter. Eliminerar risker med trasigt glas och att utsättas för smittsamma ämnen. Yta med låg affinitet minskar...
Artikel nummer : (612-1675)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PP, joniserad, engångs, steril, utan gradering
UOM:  1 * 1.000 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Naturgummi.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PS, graderad, steril
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Naturlatex.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Borosilikatglas 3,3.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 299
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nästa