VWR®, Transferpipetter, hög prestanda
Leverantör: VWR
VWR®
612-4465EA 3050 SEK
612-4465 612-4464 612-1690 612-2844 612-2845 612-1756 612-2846 612-2847 612-2841 612-2842 612-2843 612-2859 621-0058 612-1681 612-1682 612-1683 612-1684 612-2850 612-1689 612-2856 612-1747 612-2851 612-1685 612-1686 612-1687 612-2853 612-1688 612-2848 612-2849
VWR®, Transferpipetter, hög prestanda
Pipetter Pasteurpipetter
LDPE, engångs. Okrossbara 'allt i ett' pipetter. Eliminerar risker med trasigt glas och att utsättas för smittsamma ämnen. Yta med låg affinitet minskar förlusten av celler och värdefulla proteiner på grund av bindning. De fungerar bra när det finns behov av snabb, säker överföring av vätskor.
  • Icke-toxisk och kan förbrännas
  • Kan värmeförslutas och frysas vid mycket låga temperaturer, t.ex. i flytande kväve
Förpackning: Sterilförpackad i medicinsk giftfri film.