Du sökte efter: Pipettfyllare
52  results were found
SearchResultCount:"52"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (612-4548)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Pipettfyllare för glas- och plastpipetter från 1 till 100 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 1 to 100 ml.
Artikel nummer : (612-4552)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Pipettfyllare för glas- och plastpipetter från 1 till 100 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Pipette controller, Pro
Artikel nummer : (612-7179)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The VWR® pipette controller is a compact and portable device that features multiple user-selectable modes and speeds to perform a wide range of liquid...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikel nummer : (612-3864)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: The Smoothie™ pipette filler is a simple manual pipetting aid for convenient single-handed operations. It fits all sizes of glass or plastic pipettes ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (612-4546)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Pipettfyllare för glas- och plastpipetter från 1 ml till 25 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Brand
Beskrivning: Makropipettkontroll för glas- och plastpipetter från 0,1 till 200 ml.
Leverantör: Brand
Beskrivning: The accu-jet® S pipette controller brings versatility and endurance to your team. It makes lab work simple, easy, and efficient, whether you work with...
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Artikel nummer : (612-1912)
Leverantör: Brand
Beskrivning: Lämplig för kapillärer med ringradering och andra micropipetter till ex upp till 1 ml (exempelvis blodspädningspipetter) med en diameter i aspirerings...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (612-1910)
Leverantör: Brand
Beskrivning: Pipettfyllare för engångsmikropipetter med ringmärken och små pipetter upp till 1 ml, Ø vid änden <5 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Integra
Beskrivning: Pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 100 ml.
Leverantör: Integra
Beskrivning: Pipettfyllare för glas- och plastpipetter från 1 till 100 ml.
Artikel nummer : (612-2715)
Leverantör: Sartorius
Beskrivning: Rechargeable, cordless and lightweight, the Midi Plus™ pipette controller can be used with all plastic, glass and Pasteur-type pipettes between 1 and ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (612-1874)
Leverantör: HIRSCHMANN
Beskrivning: Pipettkontroll för glas- och plastpipetter från 0,1 till 200 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: HIRSCHMANN
Beskrivning: Pipettfyllare för pipetter från 0,1 till 100 ml.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 52
no targeter for Bottom