Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (152)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Pasteurpipetter
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/32/18945332.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   LDPE, engångs. Dessa okrossbara allt-i-ett-pipetter eliminerar risken för krossat glas och exponering för smittförande material.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Kalk-soda-silikatglas, engångs
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   LDPE, engångs. Okrossbara allt i ett pipetter. Eliminerar risker med trasigt glas och att utsättas för smittsamma ämnen. Yta med låg affinitet minskar...
Leverantör:  Brand
Beskrivning:   Soda-lime-glass.
Leverantör:  SciLabware
Beskrivning:   LDPE, transparent, sterile.
Leverantör:  Brand
Beskrivning:   LDPE, graduated. For sampling and decanting infectious or toxic liquids.
Artikel nummer : (BRND125400)
Leverantör:  Brand
Beskrivning:   Pipette, Pasteur / transfer, LDPE, 1,8 ml, Längd: 98 mm, 250/förp.
UOM:  1 * 250 Items
Artikel nummer : (NALG6219-0068)
Leverantör:  Nalgene
Beskrivning:   LDPE. Molded in one piece. Non wetting material, tapered tip, and bellows-type bulb provide excellent drop formation.
UOM:  1 * 100 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 53
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa