VWR®, Kapillärspetsar för gelladdning
Leverantör: VWR
VWR®
732-0509EA 1525 SEK
732-0509 732-0508
VWR®, Kapillärspetsar för gelladdning
Pipettspetsar
Non bevelled capillary section, non graduated, compatibility type H.
  • Den tunna kapillären passar mellan gelplattor och gör att du kan fylla brunnarna exakt mellan gelkammens tänder
  • Med bred krage för att även passa äldre pipetter