VWR®, Påfyllningsbara boxar för Next Generation laddare
Leverantör: VWR
VWR® Pak Rak™
613-0306EA 0 SEK
613-0306
VWR®, Påfyllningsbara boxar för Next Generation laddare
Pipette Tip Boxes and Racks
Gångjärnsförsedda påfyllningsbara autoklaverbara lådor/ställ för pipettspetspåfyllning.
  • Tål upprepade autoklaveringar
  • Separat insats anpassad för multikanalspipetter
  • Ventilerade sidor säkerställer effektiv spetssterilisering vid autoklavering
Used with Next Generation refill, Pak Rak and Pak Rak Plus loaders.