TLC-platta, kiselgel 60 på plastsupport
Leverantör: Merck
1.05750.0001EA 1160 SEK
1.05750.0001 1.05749.0001 1.05748.0001 1.05735.0001
TLC-platta, kiselgel 60 på plastsupport
TLC plattor
TLC-plattor som har ett slätt och kompakt skikt garanterar smala band och maximal separationseffektivitet med lågt bakgrundsbrus. Plastplattorna kan lätt anpassas för att passa olika applikationer.
  • F254 fluorescerande indikator för UV-detektering av färglösa ämnen