TLC LuxPlate®, kiselgel 60 på glas support
Leverantör: Merck
LuxPlate®
1.05805.0001EA 3210 SEK
1.05805.0001 1.05802.0001 1.05804.0001 1.05801.0001
TLC LuxPlate®, kiselgel 60 på glas support
TLC plattor
LuxPlate®-sortimentet innehåller mer fluorescensindikator som gör det lättare att identifiera små mängder. Mängden tillsatt bindemedel är högre som ger en ljusare TLC-platta med stabilare och mer robust yta.
  • Dubbelt så ljus under UV-ljus jämfört med vanliga TLC-plattor
  • Enkel identifiering av banden med bättre kontrast mot plattans bakgrund