Du sökte efter: Densitetsflaskor
Genom att beräkna skillnaden mellan tomma och fyllda densitetsflaskor och dela med en lika mängd vatten kan man bestämma densiteten. densitetsflaskorna kan även användas till flyktiga vätskor eller halvfasta bitumener. Korkar kan tillhandahållas för att förhindra att resultaten försämras av förångning. Graderade halsar främjar enkla mätningar. Densitetsflaskorna finns i olika storlekar och former.
Genom att beräkna skillnaden mellan tomma och fyllda densitetsflaskor och dela med en lika mängd vatten kan man bestämma densiteten. densitetsflaskorna kan även användas till flyktiga vätskor eller halvfasta bitumener. Korkar kan tillhandahållas för att förhindra att resultaten försämras av förångning. Graderade halsar främjar enkla mätningar. Densitetsflaskorna finns i olika storlekar och former.
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass, Gay-Lussac type
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilicate glass 3,3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac type.
Leverantör: Brand
Beskrivning: Borosilikatglas 3.3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac-typ.
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Pycnometer head only
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3. DURAN®, Gay-Lussac type.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Pycnometer, Ojusterade, Volym (nominell): 5 ml, Borosilikatglas 3,3
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: Borosilicate glass 3.3. Duran®, DIN 12809, ISO 3507, Gay-Lussac type.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Artikel nummer : (KAVA632431722019)
Leverantör: Kavalier
Beskrivning: SIMAX®, borosilicate glass.
UOM: 1 * 10 Items
Artikel nummer : (WITG8.126.139)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Pycnometer, according to Hubbard
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (WITG3.902.002)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Made of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (WITG3.935.003)
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivning: Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
Artikel nummer : (SCERSP15115-24)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: KIMAX® bottle is used to determine the specific gravity of cement, sand, and other fine materials (ASTM C188).
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom