Du sökte efter: Ställ
448  results were found
SearchResultCount:"448"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Nylon, glasfiberförstärkt.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP.
Artikel nummer : (211-0139)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PC.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP rack with four sides that can be loaded independently.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This PCR storage rack offers a sleek and modern design that includes a unique lid that the rack slides out from, and then rotates 180°, to become a co...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Frysställ som förvarings- och inventeringssystem för upprättstående ULT-frysar gör det lättare att organisera dina prover.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rack, Test tube, VWR®, PVC coated test tube rack, För rördiameter: 10 - 14 mm, Antal hål: 48
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PP.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These fully-assembled, polypropylene Mega Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rack, Test tube, VWR®, För rördiameter: 14 mm, Antal hål: 33
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These test tube racks are either made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel or from polyamide coated steel.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rostfritt stål, med handtag.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Accessory for spectrophotometers, Kyvett, VWR®
Sale
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 448
no targeter for Bottom