Du sökte efter: Flaskställ
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Wire racks, epoxy coated.
Artikel nummer : (SCOT292807358)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Protects the base of 5 L bottles from damage during transport around the laboratory or production facility.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Racks made of PP, white.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: A microplate sized holder that allow small DURAN® GL 25 bottles to be used with liquid handling robots.
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: Wire, epoxy coated.
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Ställ, Rack, for 12 BOD bottles (300 ml)
Artikel nummer : (CORN10047)
Leverantör: Corning
Beskrivning: The HYPERStack® Nest accessory is designed for use with the Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAF169690012)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Racks have 12 places (3×4 rows) for 300 ml Biological Oxygen Demand bottles.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAF185132300)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Acrylic, clear.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: These polypropylene racks hold 25 cc, 75 cc (50 to 75 ml or 250 to 260 ml) or similar sized tissue culture flasks in a vertical position.
Leverantör: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivning: Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
Artikel nummer : (BELAF169640006)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Racks made of epoxy-coated welded steel.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (DELTNT-250)
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: Made of stainless steel wire with lid.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom