Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (39)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Centrifugrörsställ
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/25/18709525.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Epoxybelagd ståltråd
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PP.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PP.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PP.
Artikel nummer : (525-0972)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Rack, PP, white. This open-style floating rack provides tubes with maximum contact with the water and better circulation of the water bath around the ...
UOM:  1 * 2 Items
Artikel nummer : (525-1003)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Made of PP (polypropylene), purple.
UOM:  1 * 5 Items
Artikel nummer : (216-0832)
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Polystyrene
UOM:  1 * 5 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Pusselformat, tvåsidiga delar där olika 1,5/2,0, 15 och 50 ml-rör kan placeras. Delarna kan användas separat för applikationer med små provmängde...
UOM:  1 * 1 SET
Utgått
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 28
  1  2  3  4  Nästa