Du sökte efter: Kryorörställ
17  results were found
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (211-0139)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PC.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beskrivning: Compatible with automated systems and rack features locking lid to secure samples.
Leverantör: Greiner Bio-One
Beskrivning: Datamatrix cryo rack for 48 Cryo.s™ storage tubes.
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml Externally-threaded universal tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for tra...
Artikel nummer : (479-3229)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PC, autoklaverbar.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (479-3228)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: PC, autoklaverbart.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (734-1882)
Leverantör: Corning
Beskrivning: This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
UOM: 1 * 2 Items
Certifikat
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Rack, Cryogenic vials, för rör: 2 ml, Antal hål: 48 (6×8)
Artikel nummer : (HEATHS23229B)
Leverantör: HEATHROW
Beskrivning: Racks to store and transport cryogenic vials.
UOM: 1 * 4 Items
Artikel nummer : (391-8531)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Polyfenylenoxid, autoklaverbar.
UOM: 1 * 15 Items
Artikel nummer : (479-1231)
Leverantör: Brand
Beskrivning: PP, blue.
UOM: 1 * 4 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Polypropylene lid with easy to read alphanumeric labels.
Artikel nummer : (RATI5300100)
Leverantör: RATIOLAB
Beskrivning: The cryotubes with self standing base are automatically locked in the workstation and can easily be screwed and unscrewed with one hand.
UOM: 1 * 5 Items
Artikel nummer : (479-2111)
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: The CryoELITE® benchmate rack can be used for both freestanding and round bottom vials. The Loctagon™ bottom allows for the one hand removal of freest...
UOM: 1 * 5 Items
Artikel nummer : (BCISBCS-222)
Leverantör: BIOCISION, LLC
Beskrivning: These polypropylene cryogenic racks feature a locking mechanism that allow one handed opening for self-standing cryogenic vials.
UOM: 1 * 1 SET
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: These cryovials storage boxes are made of extra strong polycarbonate, designed to be used at temperatures between −190 and 121 °C. Transparent covers ...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom