Du sökte efter: Kyvettställ
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Accessory for spectrophotometers, Kyvett, VWR®
Sale
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Artikel nummer : (705-0329)
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Cell holder for UV/Vis spectrophotometer, Cuvette
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HELL3001.10)
Leverantör: HELLMA
Beskrivning: Polypropylene.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: PerkinElmer
Beskrivning: Cell holder, Magnetic stirrer fleas
Artikel nummer : (634-8100)
Leverantör: Brand
Beskrivning: PP.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (634-8290)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (634-8580)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: PE.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (BELAF185150000)
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (WAPR80-7100-03)
Leverantör: Biochrom
Beskrivning: Holder, Cuvette
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (HACHLYW915)
Leverantör: Hach
Beskrivning: Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom