Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (15)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
avrinningsstaell
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/88/20236888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Sortera efter:
Artikel nummer : (211-0196)
Leverantör:  VWR Collection
Benämning:   Vinylöverdragen ståltråd
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  BÜRKLE
Benämning:   PVC.
Leverantör:  BÜRKLE
Benämning:   PVC rack, PP rods.
Artikel nummer : (149-1310)
Leverantör:  KARTELL
Benämning:   PS, grå
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (BRND95105)
Leverantör:  Brand
Benämning:   PS, with integral draining trough.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  SCILABWARE
Benämning:   Easy to assemble, lightweight polystyrene draining racks designed to be wall mounted.
Artikel nummer : (KOTT359-00028)
Leverantör:  KOETTERMANN
Benämning:   Wire, coated.
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (149-0197)
Leverantör:  Bel-Art
Benämning:   Racks for drying test tubes, beakers, flasks, and other labware. The stand has rubber tipped feet for non-skid use on a tabletop, or wire loops on the...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 17
  1  2  3  Nästa