Du sökte efter: Färgningsställ
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (631-0340)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Stainless steel
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Staining racks, made of Plexiglas®, with staining glass jars.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: These staining racks are made of hardwood and have amber or clear glass pipette bottles.
Artikel nummer : (HECH41240010)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Racks, made of Plexiglas®, for microscopic slides, with numbering 1 to 12 and field for inscriptions.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Staining rack, Plexiglas®, in the form of an extendable bridge, that can be fixed in the horizontal or at an inclined position. Suitable for trays or ...
Artikel nummer : (631-0339)
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Racks that can be simply be added to a plain glass dish 220×150 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: DWK Life Sciences
Beskrivning: Soda-lime glas och rostfritt stål.
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: Staining baskets and racks, made of stainless steel. Designed for 76×26 mm slides.
Artikel nummer : (631-9520)
Leverantör: KARTELL
Beskrivning: PP.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Staining stands made of hardwood with staining glass jars.
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: Stainless steel staining racks for microscope slides with and without dividers.
Artikel nummer : (720-0096)
Leverantör: DIXON SCIENTIFIC
Beskrivning: Comprises two brass end-plates fitted with levelling screws and clips.
UOM: 1 * 2 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom